Imprimer
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
10007135-100 10007135-250 10007135-50 10007135-500
CAYM10007135-100EA 52.6 EUR
CAYM10007135-100 CAYM10007135-250 CAYM10007135-50 CAYM10007135-500
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
Numéro MDL: MFCD02179287
Numéro CAS: 32281-97-3