Imprimer
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H50604.03 H50604.06
H50604.03EA 106 EUR
H50604.03 H50604.06
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 32281-97-3 Molecular Formula: C10H9BrO Formula Weight: 225.09 Melting Point: 73-77° MDL No.: MFCD02179287
Formule: C₁₀H₉BrO
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179287
Numéro CAS: 32281-97-3