Imprimer
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
330770010 330770050
ACRO330770010EA 75.2 EUR
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 98%
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₉BrO
Point de fusion: 70…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239388
Numéro CAS: 4133-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %