Imprimer
5-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
10007134-250 10007134-500
CAYM10007134-250EA 72.6 EUR
CAYM10007134-250 CAYM10007134-500
5-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
5-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
Numéro MDL: MFCD02179288
Numéro CAS: 68449-30-9