Imprimer
1,3-Oxazolidine-2-one ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14543.14 A14543.22 A14543.36
A14543.14EA 58.7 EUR
A14543.14 A14543.22 A14543.36
1,3-Oxazolidine-2-one ≥99%
1,3-Oxazolidine-2-one
Purity: 99% CAS No.: 497-25-6 Molecular Formula: C3H5NO2 Formula Weight: 87.08 Melting Point: 84-89° Boiling Point: 220°/48mm MDL No.: MFCD00005268
Formule: C₃H₅NO₂
Point d'ébullition: 220 °C (48 mmHg)
Point de fusion: 84…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005268
Numéro CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9