Imprimer
1,3-Oxazolidine-2-one 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129660250 129661000 129660050
ACRO129660250EA 64.4 EUR
ACRO129660250 ACRO129661000 ACRO129660050
1,3-Oxazolidine-2-one 98%
1,3-Oxazolidine-2-one
Formule: C₃H₅NO₂
Point d'ébullition: 220 °C (48 mmHg)
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005268
Numéro CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %