Imprimer
Chromium standard solution, 1,000 mg/L Cr in 5% hydrochloric acid (de Cr) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13864.AD 13864.AE 13864.AP
13864.ADEA 65.5 EUR
13864.AD 13864.AE 13864.AP
Chromium standard solution, 1,000 mg/L Cr in 5% hydrochloric acid (de Cr) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST