Imprimer
Chromium standard solution, 10,000 mg/L Cr in 5% hydrochloric acid (de Cr) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14408.AD 14408.AE 14408.AP
14408.ADEA 113 EUR
14408.AD 14408.AE 14408.AP
Chromium standard solution, 10,000 mg/L Cr in 5% hydrochloric acid (de Cr) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST