Dicyanoaurate de potassium ≥99.96% (base métaux) Au ≥ 67.6%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.96%
CAS No.: 13967-50-5
Molecular Formula: C2AuKN2
Formula Weight: 288.33
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 6235525
Merck Reference: 14,7628
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00011414
Formule:
C₂AuKN₂ Densité: 3,45 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011414 Numéro CAS: 13967-50-5 EINECS: 237-748-4 UN: 1588 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,7628 |