Imprimer
Cyclopentadecane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A19416.03 A19416.06
A19416.03EA 41.1 EUR
A19416.03 A19416.06
Cyclopentadecane ≥98%
Cyclopentadecane
Purity: 98% CAS No.: 295-48-7 Molecular Formula: C15H30 Formula Weight: 210.40 MDL No.: MFCD00039424
Formule: C₁₅H₃₀
Densité: 0,805
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039424
Numéro CAS: 295-48-7
EINECS: 206-040-7