Triéthylborane 1 M dans le THF
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 97-94-9
Molecular Formula: C6H15B
Formula Weight: 98.00
Flash Point: -17°(1°F)
Beilstein Reference: 1731462
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009022
Formule:
C₆H₁₅B Densité: 0,865 Point éclair: –17 °C (1 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009022 Numéro CAS: 97-94-9 EINECS: 202-620-9 UN: 2924 ADR: 3,II |