Imprimer
Tributylborane 1 M THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
177108000 177101000
177108000.EA 1300 EUR
177108000. 177101000.
Tributylborane 1 M THF, AcroSeal®
Tributylborane
Formule: C₁₂H₂₇B
Poids moléculaire: 182.16
Densité: 0.847 g/cm³
Point éclair: –20 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009423
Numéro CAS: 122-56-5
EINECS: 204-554-6
UN: 3392
ADR: 4.2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %