Imprimer
(2,4-Difluorophényl)acétone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
376080010 376080050
ACRO376080010EA 50.9 EUR
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorophényl)acétone 98%
(2,4-Difluorophényl)acétone
Formule: C₉H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258866
Numéro CAS: 274682-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %