Imprimer
(2,6-Difluorophényl)acétone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
379150010 379150050
ACRO379150010EA 82.8 EUR
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophényl)acétone 98%
(2,6-Difluorophényl)acétone
Formule: C₉H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258867
Numéro CAS: 101712-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %