Imprimer
(3-Chlorophényl)acétone 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 45 EUR
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Chlorophényl)acétone 94%
(3-Chlorophényl)acétone
Formule: C₉H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082872
Numéro CAS: 14123-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %