Imprimer
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26187.03 H26187.06 H26187.14
H26187.03EA 62.5 EUR
H26187.03 H26187.06 H26187.14
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥97%
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 96515-79-6 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Refractive Index: 1.5410 Melting Point: 29-32° MDL No.: MFCD03094518
Formule: C₇H₄ClFO
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094518
Numéro CAS: 96515-79-6
EINECS: None