Imprimer
Disulfure de bis(4-fluorophényle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32589.03 H32589.06
H32589.03EA 66.7 EUR
H32589.03 H32589.06
Disulfure de bis(4-fluorophényle) ≥98%
Disulfure de bis(4-fluorophényle)
Purity: 98% CAS No.: 405-31-2 Molecular Formula: C12H8F2S2 Formula Weight: 254.31 Boiling Point: 141°/1mm MDL No.: MFCD00816758
Formule: C₁₂H₈F₂S₂
Point d'ébullition: 141 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816758
Numéro CAS: 405-31-2