Hexaméthyldisilathianne 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₈SSi₂ Point d'ébullition: 163 °C (170 mmHg) Densité: 0,95 g/cm³ Point éclair: 26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014851 Numéro CAS: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |