Imprimer
Tin standard solution, 10,000 mg/L Sn in 20% hydrochloric acid (de Sn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14384.AD 14384.AE 14384.AP
14384.ADEA 131 EUR
14384.AD 14384.AE 14384.AP
Tin standard solution, 10,000 mg/L Sn in 20% hydrochloric acid (de Sn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certifications: Traçabilité NIST