Imprimer
Selenium standard solution, 1,000 mg/L Se in 5% nitric acid (de Se) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88094.AE 88094.AP
88094.AEEA 49.3 EUR
88094.AE 88094.AP
Selenium standard solution, 1,000 mg/L Se in 5% nitric acid (de Se) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifications: Traceable to NIST