Imprimer
Rubidium standard solution, 1,000 mg/L Rb in 5% nitric acid (de Rb₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88091.AE 88091.AP
88091.AEEA 70.7 EUR
88091.AE 88091.AP
Rubidium standard solution, 1,000 mg/L Rb in 5% nitric acid (de Rb₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de rubidium
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certifications: Traçabilité NIST