Imprimer
Neodymium standard solution, 10,000 mg/L Nd in 5% nitric acid (de Nd₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14431.AE 14431.AD 14431.AP
14431.AEEA 213 EUR
14431.AE 14431.AD 14431.AP
Neodymium standard solution, 10,000 mg/L Nd in 5% nitric acid (de Nd₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de néodymium
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certifications: Traçabilité NIST