Imprimer
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13870.AD 13870.AE 13870.AP
13870.ADEA 65.2 EUR
13870.AD 13870.AE 13870.AP
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifications: Traçabilité NIST