Imprimer
Copper standard solution, 1,000 mg/L Cu in 5% nitric acid (de Cu) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88061.AE 88061.AP
88061.AEEA 52.2 EUR
88061.AE 88061.AP
Copper standard solution, 1,000 mg/L Cu in 5% nitric acid (de Cu) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certifications: Traçabilité NIST