Imprimer
Copper standard solution, 10,000 mg/L Cu in 5% nitric acid (de Cu) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14372.AD 14372.AE 14372.AP
14372.ADEA 116 EUR
14372.AD 14372.AE 14372.AP
Copper standard solution, 10,000 mg/L Cu in 5% nitric acid (de Cu) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certifications: Traçabilité NIST