Imprimer
Potassium standard solution, 1,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88087.AE 88087.AP
88087.AEEA 49.6 EUR
88087.AE 88087.AP
Potassium standard solution, 1,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifications: Traçabilité NIST