Imprimer
Potassium standard solution, 1,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13866.AD 13866.AE 13866.AP
13866.ADEA 65.7 EUR
13866.AD 13866.AE 13866.AP
Potassium standard solution, 1,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifications: Traçabilité NIST