Imprimer
Iridium standard solution, 1,000 mg/L Ir in 20% hydrochloric acid (de IrCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35751.AD 35751.AE 35751.AP
35751.ADEA 139 EUR
35751.AD 35751.AE 35751.AP
Iridium standard solution, 1,000 mg/L Ir in 20% hydrochloric acid (de IrCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'iridium
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifications: Traçabilité NIST