Imprimer
Holmium standard solution, 1,000 mg/L Ho in 5% nitric acid (de Ho₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88070.AE 88070.AP
88070.AEEA 62 EUR
88070.AE 88070.AP
Holmium standard solution, 1,000 mg/L Ho in 5% nitric acid (de Ho₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'holmium
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certifications: Traçabilité NIST