Imprimer
Solutions standard Holmium pour ICP, Specpure®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35756.AE 35762.AD 35762.AE 45255.AE
35756.AEEA 123 EUR
35756.AE 35762.AD 35762.AE 45255.AE
Solutions standard Holmium pour ICP, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards d'holmium
Certifications: Traçabilité NIST
Attention: 1 mg/L = 1 µg/ml