Europium standard solution, 1,000 mg/L Eu in 5% nitric acid (de Eu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certifications: Traçabilité NIST