Méthylmalonate de diéthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 609-08-5
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 637028
MDL No.: MFCD00009162
Formule:
C₈H₁₄O₄ Point d'ébullition: 198…199 °C Densité: 1,02 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009162 Numéro CAS: 609-08-5 EINECS: 210-175-7 |