Imprimer
Allylmalonate de diéthyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02286.14 L02286.22
L02286.14EA 49.6 EUR
L02286.14 L02286.22
Allylmalonate de diéthyle 96%
Allylmalonate de diéthyle
Purity: 97% CAS No.: 2049-80-1 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 222-223° Beilstein Reference: 1709466 MDL No.: MFCD00009155
Formule: C₁₀H₁₆O₄
Point d'ébullition: 222…223 °C
Densité: 1,016
Point éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009155
Numéro CAS: 2049-80-1
EINECS: 218-072-9