Imprimer
Oxydichlorure d'hafnium octahydraté ≥98% (base métaux sauf Zr) (max. 1,5% Zr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hafnium(IV) dichloride oxide octahydrate
11833.14 11833.22 11833.36
11833.14EA 103 EUR
11833.14 11833.22 11833.36
Oxydichlorure d'hafnium octahydraté ≥98% (base métaux sauf Zr) (max. 1,5% Zr)
Oxydichlorure d'hafnium octahydraté
Purity: 98+% CAS No.: 14456-34-9 Molecular Formula: Cl2HfO.8H2O Formula Weight: 409.52 (265.40anhy) Physical Form: Powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Pungent Solubility: Soluble in water UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00150417
Synthesis of Hafnium (IV) oxide
Formule: Cl₂HfO·8H₂O
Poids moléculaire: 409.52 g/mol
Densité: 2.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150417
Numéro CAS: 14456-34-9
EINECS: 237-345-3
UN: 3260
ADR: 8 III