Imprimer
Perchlorate de cadmium hexahydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12936.18 12936.30
12936.18EA 108 EUR
12936.18 12936.30
Perchlorate de cadmium hexahydraté
Perchlorate de cadmium hexahydraté
CAS No.: 10326-28-0 Molecular Formula: Cd(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 419.39 (311.30anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00015992
Formule: CdCl₂O₈·6H₂O
Poids moléculaire: 419.4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150202
Numéro CAS: 10326-28-0
UN: 1481
ADR: 5.1 II