Zirconium standard solution, 10000 mg/L Zr in 5% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifications: Traçabilité NIST