Imprimer
Zinc standard solution, 10000 mg/L Zn in 5% nitric acid (de Zn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14404.AD 14404.AE 14404.AP
14404.ADEA 119 EUR
14404.AD 14404.AE 14404.AP
Zinc standard solution, 10000 mg/L Zn in 5% nitric acid (de Zn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifications: Traçabilité NIST