Imprimer
Vanadium standard solution, 10,000 mg/L V in 5% nitric acid (de V₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14385.AD 14385.AE 14385.AP
14385.ADEA 131 EUR
14385.AD 14385.AE 14385.AP
Vanadium standard solution, 10,000 mg/L V in 5% nitric acid (de V₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de vanadium
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certifications: Traçabilité NIST