Imprimer
Strontium standard solution, 1,000 mg/L Sr in 5% nitric acid (de Sr(NO₃)₂) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88098.AE 88098.AP
88098.AEEA 53.5 EUR
88098.AE 88098.AP
Strontium standard solution, 1,000 mg/L Sr in 5% nitric acid (de Sr(NO₃)₂) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certifications: Traçabilité NIST