Imprimer
Samarium standard solution, 10,000 mg/L Sm in 5% nitric acid (de Sm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14417.AE 14417.AD 14417.AP
14417.AEEA 184 EUR
14417.AE 14417.AD 14417.AP
Samarium standard solution, 10,000 mg/L Sm in 5% nitric acid (de Sm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de samarium
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certifications: Traçabilité NIST