Imprimer
Ruthenium standard solution, 1,000 mg/L Ru in 20% hydrochloric acid (de RuCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
89117.AEEA 82 EUR
89117.AE 89117.AP
Ruthenium standard solution, 1,000 mg/L Ru in 20% hydrochloric acid (de RuCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de ruthénium
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certifications: Traçabilité NIST