Imprimer
Ruthenium standard solution, 1,000 mg/L Ru in 20% hydrochloric acid (de RuCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35767.AD 35767.AE 35767.AP
35767.ADEA 131 EUR
35767.AD 35767.AE 35767.AP
Ruthenium standard solution, 1,000 mg/L Ru in 20% hydrochloric acid (de RuCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de ruthénium
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certifications: Traçabilité NIST