Palladium standard solution, 10,000 mg/L Pd in 20% hydrochloric acid (de Pd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certifications: Traçabilité NIST