Imprimer
Nickel standard solution, 10,000 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
14414.ADEA 111 EUR
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Nickel standard solution, 10,000 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Traçabilité NIST