Imprimer
Lithium standard solution, 1,000 mg/L Li in 5% nitric acid (de Li₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88076.AE 88076.AP
88076.AEEA 49.3 EUR
88076.AE 88076.AP
Lithium standard solution, 1,000 mg/L Li in 5% nitric acid (de Li₂CO₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certifications: Traçabilité NIST