Imprimer
Lithium standard solution, 10,000 mg/L Li in 5% nitric acid (de Li₂CO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 162 EUR
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Lithium standard solution, 10,000 mg/L Li in 5% nitric acid (de Li₂CO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certifications: Traçabilité NIST