Imprimer
Indium standard solution, 1,000 mg/L In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88071.AE 88071.AP
88071.AEEA 63.5 EUR
88071.AE 88071.AP
Indium standard solution, 1,000 mg/L In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'indium
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certifications: Traçabilité NIST