Imprimer
Gold standard solution, 1,000 mg/L Au in 20% hydrochloric acid (de Au) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88068.AP 88068.AE
88068.APEA 304 EUR
88068.AP 88068.AE
Gold standard solution, 1,000 mg/L Au in 20% hydrochloric acid (de Au) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifications: Traçabilité NIST