Imprimer
Gold standard solution, 1,000 mg/L Au in 20% hydrochloric acid (de Au) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13881.AE 13881.AD 13881.AP
13881.AEEA 226 EUR
13881.AE 13881.AD 13881.AP
Gold standard solution, 1,000 mg/L Au in 20% hydrochloric acid (de Au) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifications: Traçabilité NIST