Imprimer
Gold standard solution, 10,000 mg/L Au in 20% hydrochloric acid (de Au) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14392.AD 14392.AE 14392.AP
14392.ADEA 488 EUR
14392.AD 14392.AE 14392.AP
Gold standard solution, 10,000 mg/L Au in 20% hydrochloric acid (de Au) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifications: Traçabilité NIST